Learn More
Benzethoniumchloridlösung0.04 mol/l, Fisher Chemical™
Catalog Number 12970914
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Benzalkoniumchlorid
Konzentration 0.04 M (0.04 N)
CAS 7732-18-5
Verpackung Flasche
Menge 1000 ml