Learn More
Benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020574
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
134-81-6
C14H10O2
210.23
MFCD00003080
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
8651
CHEBI:51507
diphenylethane-1,2-dione
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
134-81-6
C14H10O2
210.23
MFCD00003080
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
8651
CHEBI:51507
diphenylethane-1,2-dione
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzil wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und UV-Härtungsharzphotosensibilisator verwendet. Verwendung in der Polymerchemie als Photoinitiator. Dient weiterhin als potenter Inhibitor menschlicher Carboxylesterasen. Verwendung bei der Herstellung von Diketiminen durch Reaktion mit Aminen. Darüber hinaus an der bedeutenden Benzil-Benzilsäure-Umlagerung beteiligt. Zudem Reaktion mit 1,3-Diphenylaceton, um Tetraphenylcyclopentadienon zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzil
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Dichte 1.521
Siedepunkt 346°C to 348°C
Menge 100 g
Beilstein 608047
Merck Index 14,1078
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 98%