missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzilid, TRC

Código de producto. 30338940
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
30338940 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30338940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1970101G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material Benzilide
CAS 467-32-3
Summenformel C28H20O4
Menge 1 g
Synonym 3,3,6,6-Tetraphenyl-1,4-dioxane-2,5-dione, NSC 403081, NSC 677243
InChI-Formel InChI=1S/C28H20O4/c29-25-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)31-26(30)28(32-25,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)OC(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)O1)=O
IUPAC-Name 3,3,6,6-Tetraphenyl-1,4-Dioxan-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 420.46
Formelmasse 420.14
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.