Learn More
Benzimidazol-5,6-dicarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353676
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353676 1 g 1 Gramm
11363676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14754.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10351-75-4 | C9H6N2O4 | 206.16 g/mol
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzimidazol-5,6-Dicarbonsäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10351-75-4
Summenformel C9H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.16
MDL-Nummer MFCD03093058
InChI-Schlüssel PIPQOFRJDBZPFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic acid, acmc-1bsyc, 5,6-benzimidazoledicarboxylic acid, benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid
PubChem CID 7023591
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol-5,6-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(C=C2N=CNC2=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∽295°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 528170
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.