Learn More
Benzo[a]pyrol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049607
Click to view available options
Menge:
100 mg
0.5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-32-8
C20H12
252.32
MFCD00003602
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
2336
CHEBI:29865
pentacyclo[10.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁹.0¹⁶,²⁰]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-decaene
C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-32-8
C20H12
252.32
MFCD00003602
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
2336
CHEBI:29865
pentacyclo[10.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁹.0¹⁶,²⁰]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-decaene
C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Wird in der Krebsforschung umfassend eingesetzt
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzo[a]pyrene
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Siedepunkt 495°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,1103
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Formelmasse 252.3
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallin