Learn More
Benzo[b]furan-7-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391178
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1191030-88-2
C8H5ClO3S
216.635
MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
49762852
1-Benzofuran-7-sulfonylchlorid
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
1191030-88-2
C8H5ClO3S
216.635
MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
49762852
1-Benzofuran-7-sulfonylchlorid
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 216.64
Reinheit (%) 97%