missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzo[b]thiophen-2(3H)-on, TRC

Artikelnummer. 30338182
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30338182 10 g 10 Gramm
30342505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30338182 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20688010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophen-2(3H)-one
CAS 496-31-1
Summenformel C8H6OS
Menge 10 g
Synonym 2-Oxo-1-thiaindan, 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene, 2-Mercapto-benzeneacetic Acid gamma-(Thio Lactone), Thianaphthen-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C8H6OS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2S1
IUPAC-Name 3H-1-Benzothiophen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 150.2
Formelmasse 150.0139
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.