Learn More
Benzo[b]Thiophen-1,1-dioxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477986
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477986 5 g -
11487986 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14063.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 825-44-5 | C8H6O2S | 166.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 825-44-5
Summenformel C8H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.19
MDL-Nummer MFCD00052178
InChI-Schlüssel FRJNKYGTHPUSJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene 1,1-dioxide, benzothiophene 1,1-dioxide, thianaphthene 1,1-dioxide, benzo b thiophene, 1,1-dioxide, thianaphthene-1,1-dioxide, benzo b thiophene s,s-dioxide, benzo b thiole-1,1-dione, benzothiophene sulfone, maybridge1_005454
PubChem CID 69997
IUPAC-Name 1-Benzothiophen1,1-Dioxid
SMILES O=S1(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 137°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 116442
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 98%