Learn More
Benzo[b]Thiophen-3-Essigsäure,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307615
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307615 500 mg 500 Milligramm
11317615 2 g 2 Gramm
11327615 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05855.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1131-09-5 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-09-5
Summenformel C10H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 192.232
MDL-Nummer MFCD00051637
InChI-Schlüssel VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-acetic acid, benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thienylacetic acid, acetic acid, 3-benzo b thienyl, 2-benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-benzo b thiophen-3-ylacetic acid, benzothiophene-3-acetic acid, 2-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thiopheneacetic acid
PubChem CID 70799
IUPAC-Name 2-(1-Benzothiophen-3-yl)essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 500 mg
Beilstein 143357
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) ≥98%