Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15269676
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
21725-69-9
C7H5NO2
135.12
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
210830
1,2-Benzoxazol-3-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
21725-69-9
C7H5NO2
135.12
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
210830
1,2-Benzoxazol-3-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Chemischer Name oder Material Benzo[d]isoxazol-3-ol
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢d!isoxazol-3-ol, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.