Learn More
Benzo[ghi]perylen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-63945
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
191-24-2
C22H12
276.33
MFCD00004135
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
9117
CHEBI:34568
C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
191-24-2
C22H12
276.33
MFCD00004135
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
9117
CHEBI:34568
C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzo[ghi]perylene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 276.0°C to 280.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt >500.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 276.33
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢ghi!perylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.