Learn More
Benzocainmethanthiosulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzocaine Methanethiosulfonate |
| CAS | 212207-24-4 |
| Summenformel | C10 H13 N O4 S2 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO4S2/c1-17(13,14)16-7-6-15-10(12)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6-7,11H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-Methylsulfonylsulfanylethyl-4-aminobenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 275.34 |
| Formelmasse | 275.0286 |