Learn More
Benzofuroxan-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398555
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398555 5 g 5 Gramm
11388555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12011.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6086-24-4
Summenformel C7H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.119
MDL-Nummer MFCD00068056
InChI-Schlüssel AXRCJZJVVZUOHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxy-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzofuroxan-5-carboxylic acid, 1-hydroxybenzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylic acid 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylic acid n-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, 1-oxide, 1-oxo-2,1??,3-benzoxadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 335281
IUPAC-Name 1-Oxido-2,1,3-Benzoxadiazol-1-ium-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=[N+](ON=C2C=C1C(=O)O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofuroxan-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 125°C to 131°C
Menge 5 g
Beilstein 612513
Formelmasse 180.12
Reinheit (%) 97%