Learn More
Benzofuroxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045287
29.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
480-96-6
C6H4N2O2
136.11
MFCD00005807
OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
68075
3-Oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
480-96-6
C6H4N2O2
136.11
MFCD00005807
OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
68075
3-Oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Benzofuroxan is used as an oxidant for the preparation of 2-arylsubstituted benzimidazoles, quinoxalines and 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenediones. It is also sued in the synthesis of 1,2-dinitrosobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzofuroxan wird als Oxidationsmittel für die Herstellung von 2-arylsubstituierten Benzimidazolen, Quinoxalinen und 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenedionen verwendet. Wird auch in der Synthese von 1,2-Dinitrosobenzol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzofuroxan
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 10 g
Beilstein 125112
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98%