missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoic Acid-13C6, TRC

Artikelnummer. 30134999
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134999 250 mg 250 Milligramm
30010208 100 mg 100 Milligramm
30006813 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB203903250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 125945-98-4
Summenformel 13C6 C H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.08
Synonym Benzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid, [Ring-U-13C]-benzoic acid, Benzoic Acid-13C6
IUPAC-Name (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienecarboxylic acid
SMILES OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzoic acid ring-13C6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 128.0569
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.