Learn More
Benzoesäure-Acyl-β-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30340793
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340793 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20393010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
CAS 19237-53-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H14 O8
Menge 10 mg
Synonym Benzoic Acid Acyl-β-D-glucuronide, Glucopyranuronic Acid 1-Benzoate, β-D-Glucopyranuronic Acid 1-Benzoate, Benzoic Acid glucuronide, Benzoic Acid β-D-glucuronide, Benzoyl Glucuronide, Benzoyl-β-D-glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C13H14O8/c14-7-8(15)10(11(17)18)20-13(9(7)16)21-12(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,13-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,13-/m0/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-Benzoyloxy-3,4,5-triHydroxyoxan-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 298.2455
Formelmasse 298.0689
Reinheit (%) >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.