Learn More
Benzoesäure, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Benzoesäure, zertifizierte AR für Analysen
Spezifikation
Schmelzpunkt | 121°C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.5 to 3.5 |
Siedepunkt | 249°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 122.12g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzoic acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.