missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoesäure, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7145721
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
65-85-0
243
CHEBI:30746
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
65-85-0
243
CHEBI:30746

Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. EUR., ≥99,9 % (alkalimetrisch)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Complying
Reinheit (%) 99.9% (min.)
Güte Reagent Pharmacopeia Acids
Menge 100 g
Verpackung Plastic Bottle
Physikalische Form Powder
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'