Learn More
Benzophenon, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510117
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Plastikflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119-61-9
C13H10O
182.22
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
3102
CHEBI:41308
Diphenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119-61-9
C13H10O
182.22
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
3102
CHEBI:41308
Diphenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzophenone
Schmelzpunkt 47.0°C to 49.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 305.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CO
Menge 50 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.