Learn More
Benzophenonhydrazon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756873
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5350-57-2
C13H12N2
196.25
MFCD00007624
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
79304
Benzhydrylidenhydrazin
C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5350-57-2
C13H12N2
196.25
MFCD00007624
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
79304
Benzhydrylidenhydrazin
C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzophenone hydrazone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 225°C to 230°C (55.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=NNH2
Menge 5 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder kristallines Pulver