Learn More
Benzophenonimin, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735570
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1013-88-3, 123-31-9
C13H11N
181.23
MFCD00001760
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
136809
Diphenylmethanimin
C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
1013-88-3, 123-31-9
C13H11N
181.23
MFCD00001760
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
136809
Diphenylmethanimin
C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzophenone imine
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -30°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 216°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=NH
Brechungsindex 1.6170 to 1.619
Menge 5 g
Beilstein 07, IV, 1365
Merck Index 15, 1102
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (25°C). Other solubilities: better soluble in aq. solution at lower ph values,,very soluble in diethyl ether
Stabilisator approx. 0.02% w/w hydroquinone
Viskosität 33,4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone imine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.