missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzoxoniumchlorid, Mikromol™
Beschreibung
Benzoxoniumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzoxonium Chloride |
| CAS | 19379-90-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzoxonium Chloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H42 N O2 . Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | N-Dodecyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)benzenemethanaminium Chloride (1:1), Ammonium, benzyldodecylbis(2-hydroxyethyl)-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, chloride (9CI), Benzyldodecylbis(2-hydroxyethyl)ammonium chloride (6CI,7CI), Absonal, Absonal V, Bactofen, Beloran, Benzoxonium chloride, Benzyldodecyldiethanolammonium chloride, Bialcol, Bradophen, Bradophen 100M, Cohortan, D 301, D 301 (antiseptic), Dodecyl(benzyl)diethanolammonium chloride, Dodecylbis(β-hydroxyethyl)benzylammonium chloride, Dodecyldi(β-hydroxyethyl)benzylammonium chloride, Katanol C12, Laurylbis(2-hydroxyethyl)benzylammonium chloride, Lomades, Orofar, Zy 15021 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H42NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-17-24(18-20-25,19-21-26)22-23-15-12-11-13-16-23;/h11-13,15-16,25-26H,2-10,14,17-22H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCO)(CCO)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzyl-Dodecyl-Bis(2-hydroxyethyl)azaniumchlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?