Learn More
Benzoylfluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylfluorid wird als mildes Fluorierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Bei Raumtemperatur lagern.
Benzoylfluorid wird als mildes Fluorierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoyl fluoride |
Schmelzpunkt | ∼-28°C |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 159°C to 161°C |
Flammpunkt | 48°C (118°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.496 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2920 |
Beilstein | 1904977 |