Learn More
Benzoylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044531
24.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
532-55-8
C8H5NOS
163.194
MFCD00004815
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
68284
Benzoylisothiocyanat
C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
532-55-8
C8H5NOS
163.194
MFCD00004815
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
68284
Benzoylisothiocyanat
C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzoyl isothiocyanate
Dichte 1.214
Siedepunkt 128°C to 131°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6375
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 606716
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1114
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 98%