Learn More
Benzoylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-64215
37.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
614-16-4
C9H7NO
145.16
MFCD00001942
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
64799
CHEBI:51855
3-Oxo-3 -Phenylpropanenitril
O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
614-16-4
C9H7NO
145.16
MFCD00001942
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
64799
CHEBI:51855
3-Oxo-3 -Phenylpropanenitril
O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzoylacetonitrile
Namenshinweis ≥98%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78.0°C to 82.0°C
Siedepunkt 160.0°C (10.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2CN
Menge 5 g
Beilstein 10, 680
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.