missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl-2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-Alpha-D-mannofuranosid, TRC

Artikelnummer. 30340907
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340907 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30340907 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2761002G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzyl 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranoside
CAS 20689-02-5
Summenformel C19 H26 O6
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H26O6/c1-18(2)21-11-13(23-18)14-15-16(25-19(3,4)24-15)17(22-14)20-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-17H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16+,17+/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]4OC(C)(C)O[C@@H]24
IUPAC-Name (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-4-phenylmethoxy-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol
Molekulargewicht (g/mol) 350.41
Formelmasse 350.1729
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.