Learn More
Benzyl-2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzyliden-β-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30345984
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30345984 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30345984 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB275500250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl 2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
CAS 57783-66-1
Summenformel C34 H34 O6
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H34O6/c1-5-13-25(14-6-1)21-35-31-30-29(24-38-33(40-30)28-19-11-4-12-20-28)39-34(37-23-27-17-9-3-10-18-27)32(31)36-22-26-15-7-2-8-16-26/h1-20,29-34H,21-24H2/t29-,30-,31+,32-,33?,34-/m1/s1
SMILES C(O[C@@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-Name (4aR,6R,7R,8S,8aR)-2-Phenyl-6,7,8-tris(phenylmethoxy)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin
Molekulargewicht (g/mol) 538.63
Formelmasse 538.2355