Learn More
Benzyl-2-Acetamido-2-desoxy-alpha-D-galactopyranosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 3554-93-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15 H21 N O6 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 311.33 |
| Formelmasse | 311.1369 |
| Mehr anzeigen |