Learn More
Benzyl2 -bromacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65643
19.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5437-45-6
C9H9BrO2
229.08
MFCD00000190
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
62576
Benzyl-2-bromacetat
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5437-45-6
C9H9BrO2
229.08
MFCD00000190
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
62576
Benzyl-2-bromacetat
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl 2-bromoacetate
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4400g/mL
Siedepunkt 166.0°C to 170.0°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5430 to 1.5450
Menge 50 g
Relative Dichte 1.44
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig