Learn More
Benzyl-2-chlorethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 17229-17-3 |
| Summenformel | C9H11ClO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzyl 2-chloroethyl Ether, 1-(Benzyloxy)-2-chloroethane, 2-Benzyloxy-1-chloroethane, 2-Phenylmethyloxyethyl Chloride, Benzyl 2-Chloroethyl Ether, NSC 11269, alpha-(2-Chloroethoxy)toluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11ClO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | ClCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlorethoxymethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.64 |
| Formelmasse | 170.0498 |