Learn More
Benzyl-2-(hydroxymethyl)-1-indolincarboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 283.33 |
Reinheit (%) | 95% |