Learn More
Benzyl-(2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrate |
| CAS | 442159-34-4 |
| Summenformel | C12H16O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,13,15H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | O[C@@H]([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C |
| IUPAC-Name | Benzyl-(2S,3R)-2,3-diHydroxy-2-methylbutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.25 |
| Formelmasse | 224.1 |