Learn More
Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl (2S, 3R)-(+)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate |
CAS | 105228-46-4 |
Schmelzpunkt | 205°C to 207°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C24H21NO4 |
MDL-Nummer | MFCD00074956 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate |
InChI-Schlüssel | HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.