Learn More
Benzyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15461629
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
120278-07-1
C13H18N2O2
234.299
MFCD05863884
YYIQGSYCCNQAGV-UHFFFAOYSA-N
1-n-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-1-n-cbz-piperidine, 1-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 4-amino-1-cbz-piperidine, 1-n-cbz-4-amino-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, phenylmethyl ester, 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate; 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem19775
17846640
Benzyl 4-Aminopiperidin-1-Carboxylat
C1CN(CCC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
120278-07-1
C13H18N2O2
234.299
MFCD05863884
YYIQGSYCCNQAGV-UHFFFAOYSA-N
1-n-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-1-n-cbz-piperidine, 1-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 4-amino-1-cbz-piperidine, 1-n-cbz-4-amino-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, phenylmethyl ester, 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate; 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem19775
17846640
Benzyl 4-Aminopiperidin-1-Carboxylat
C1CN(CCC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Menge 250 mg
Beilstein 10003356
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 97%