Learn More
Benzyl 4-brompiperidin-1-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771037
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
166953-64-6
C13H16BrNO2
298.18
MFCD02681990
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
2776275
Benzyl 4-Brompiperidin-1-Carboxylat
C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
166953-64-6
C13H16BrNO2
298.18
MFCD02681990
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
2776275
Benzyl 4-Brompiperidin-1-Carboxylat
C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.3740g/mL
Siedepunkt 144°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.374
Formelmasse 298.18
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.