Learn More
Benzyl 4-Hydroxytetrahydro-1(2H)-Pyridinecarboxylat, ≥97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
95798-23-5
C13H17NO3
235.28
MFCD01863722
JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
2794620
Benzyl-4-hydroxypiperidin-1-carboxylat
OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
95798-23-5
C13H17NO3
235.28
MFCD01863722
JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
2794620
Benzyl-4-hydroxypiperidin-1-carboxylat
OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.554g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 235.28
Reinheit (%) 97%