missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl4-oxo-1-piperidincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3770796
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19099-93-5
C13H15NO3
233.27
MFCD00673144
VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
643496
Benzyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19099-93-5
C13H15NO3
233.27
MFCD00673144
VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
643496
Benzyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1850g/mL
Siedepunkt 114°C to 140°C (0.3 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.185
Formelmasse 233.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest oder flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'