Learn More
Alfa Aesar™ Benzyl5-amino-1H-Pyrazol-4-carboxylat, 98+%
Marke: Alfa Aesar™ L17859.03
Weitere Details : CAS : 32016-28-7 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
32016-28-7 | |
217.228 | |
QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N | |
4360500 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=C(NN=C2)N |
C11H11N3O2 | |
MFCD03426023 | |
benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester | |
Benzyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat |
Spezifikation
Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate | |
1g | |
C11H11N3O2 | |
791498 | |
QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N | |
Benzyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat | |
4360500 | |
≥98% |
121°C to 123°C | |
32016-28-7 | |
MFCD03426023 | |
benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=C(NN=C2)N | |
217.228 | |
217.23 |