Learn More
Benzylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11475467
61.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-11-4
C9H10O2
150.177
MFCD00008712
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
acetic acid benzyl ester, benzyl ethanoate, acetic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl acetate, acetic acid, benzyl ester, alpha-acetoxytoluene, phenylmethyl ethanoate, acetoxymethyl benzene, benzylester kyseliny octove, caswell no. 081ea
8785
CHEBI:52051
Benzylacetat
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-11-4
C9H10O2
150.177
MFCD00008712
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
acetic acid benzyl ester, benzyl ethanoate, acetic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl acetate, acetic acid, benzyl ester, alpha-acetoxytoluene, phenylmethyl ethanoate, acetoxymethyl benzene, benzylester kyseliny octove, caswell no. 081ea
8785
CHEBI:52051
Benzylacetat
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Benzyl acetate can be used as a high boiling point solvent in coatings, like ink coating, binding agent and paint remover. It is used in soap and other chemical essences and has the effect of promote in floral and fantasy essences in jasmine, white orchid, fragrant plantain lily, gekkakou, narcissus and other essences. It is a plasticizer for ionophore membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylacetat kann als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt in Beschichtungen wie Tintenbeschichtung, Bindemittel und Farbentferner verwendet werden. Wird in Seife und anderen chemischen Essenzen verwendet und fördert die Blumen- und Fantasyessenzen in Jasmin, weißer Orchidee, duftender Herzblattlilie, Tuberose, Narzissen und anderen Essenzen. Ist ein Plastifizierer für Ionophormembranen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 3.1 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl acetate
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 1.053
Siedepunkt 205°C to 207°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.502
Menge 2500 g
Beilstein 1908121
Merck Index 14,1123
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 3.1g/L.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig