Learn More
Benzyl acetate, 99+%, ACROS Orgaincs™
Marke:  Acros Organics 105822500
Weitere Details : CAS : 140-11-4 Netto-Gewicht : 0.31375kg
Menge 250 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10020550
  • 21.70 € / 250 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 11-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
140-11-4
150.18
Benzylacetat
C9H10O2
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Benzyl acetate
102°C
1.5010 to 1.5030
214.0°C
250 mL
99+%
CH3CO2CH2C6H5
15, 1126
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Benzylacetat
150.18
1.0550 g/mL
Glasflasche
1.055
-51.0°C
140-11-4
C9H10O2
06, 435
Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
150.18
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Benzyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate