Learn More
Benzylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214321
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
140-11-4
C9H10O2
150.18
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Benzylacetat
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
140-11-4
C9H10O2
150.18
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Benzylacetat
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl acetate
Schmelzpunkt -51.0°C
Dichte 1.0550 g/mL
Siedepunkt 214.0°C
Flammpunkt 102°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH2C6H5
Brechungsindex 1.5010 to 1.5030
Menge 250 mL
Beilstein 06, 435
Merck Index 15, 1126
Relative Dichte 1.055
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 150.18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.