Learn More
Benzylacrylat, 97 %, stab. mit≈150ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058765
31.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2495-35-4
C10H10O2
162.19
MFCD00048147
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
75617
benzyl prop-2-enoate
C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2495-35-4
C10H10O2
162.19
MFCD00048147
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
75617
benzyl prop-2-enoate
C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Vorbereitung von Polyacrylaten mit hohem Brechungsindex
Preparation of high refractive index polyacrylates.Benzyl acrylate is used in the preparation of heptanoic acid benzyl ester. It is used to prepare polybenzylacrylate using azobisisobutyronitrile as initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl acrylate
Namenshinweis Stabilized with ≈150ppm 4-methoxyphenol
Farbe Farblos
Dichte 1.06 g/mL
Siedepunkt 111°C (8 mmHg)
Strukturformel C6H5CH2CO2CH=CH2
Brechungsindex 1.518
Menge 10 g
UN-Nummer UN3082
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents and water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig