Learn More
Benzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043883
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
2500 g
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
Phenylmethanol
OCC1=CC=CC=C1
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
Phenylmethanol
OCC1=CC=CC=C1
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylalkohol wird häufig als Lösungsmittel für die dielektrophoretische Rekonfiguration von Nanodrähten, Tinten, Farben, Lacken und Epoxidharzbeschichtungen und als Vorstufe zu einer Vielzahl von Estern verwendet, die in Seifen, Parfümen und Aromastoffen verwendet werden. Es wird als Lokalanästhetikum eingesetzt, das mit der Lidocain-Injektion verbundene Schmerzen reduziert. Es findet eine Vielzahl von Anwendungen in Babyprodukten, Badeprodukten, Seifen und Waschmitteln, Augen-Make-up, Rouges, Reinigungsprodukten, Make-up-Produkten sowie Haar-, Nagel- und Hautpflegeprodukten.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Wasser, Benzol, Methanol, Chloroform, Ethanol, Aceton und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.045
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.54
Menge 250 g
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Löslichkeitsinformationen Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%