Learn More
Benzylalkohol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735585
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
Phenylmethanol
OCC1=CC=CC=C1
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
Phenylmethanol
OCC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Menge 1 L
Beilstein 06, 428
Merck Index 15, 1127
Formelmasse 108.14
Dampfdruck 0.13mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Pure
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.