Learn More
Benzylalkohol zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523369
60.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
Phenylmethanol
OCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-51-6
C7H8O
108.14
MFCD00004599,MFCD03792087
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
244
CHEBI:17987
Phenylmethanol
OCC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
Alkalinität 0.002 meq/g max.
Azidität 0.001 meq/g max.
Schmelzpunkt -15.0°C
Dichte 1.0440g/mL
Siedepunkt 205.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex 1.5380 to 1.5410
Menge 1 L
Merck Index 15, 1127
Relative Dichte 1.044
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viskosität 6.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl alcohol
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.