missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzylcarbazat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Benzyl carbazate is used as a reagent for preparation of benzyloxycarbonyl (Z, Cbz) hydrazides of carboxylic acids, particularly N-protected amino acids. Subsequent hydrogenolysis gives the hydrazide which can be converted to the azide for coupling with a further amino acid residue by the azide method. It is also used in the preparation of simple acyl or sulfonyl hydrazides avoiding diacylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylcarbazat wird als Reagenz für die Herstellung von Benzyloxycarbonylhydraziden (Z, Cbz) von Carboxylsäuren, insbesondere N-geschützten Aminosäuren, verwendet. Die anschließende Hydrogenolyse ergibt das Hydrazid, das nach dem Azidverfahren in das Azid zur Kopplung mit einem weiteren Aminosäurerest überführt werden kann. Es wird auch bei der Herstellung von einfachen Acyl- oder Sulfonylhydraziden zur Vermeidung von Diacylierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht), Methanol und DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Benzylcarbazat wird als Reagenz für die Herstellung von Benzyloxycarbonylhydraziden (Z, Cbz) von Carboxylsäuren, insbesondere N-geschützten Aminosäuren, verwendet. Die anschließende Hydrogenolyse ergibt das Hydrazid, das nach dem Azidverfahren in das Azid zur Kopplung mit einem weiteren Aminosäurerest überführt werden kann. Es wird auch bei der Herstellung von einfachen Acyl- oder Sulfonylhydraziden zur Vermeidung von Diacylierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht), Methanol und DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl carbazate |
Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1952982 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (slightly),methanol and DMSO. |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'