Learn More
Benzylglycinat-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469370
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469370 5 g 5 Gramm
11459370 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469370 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50247.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2462-31-9
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD00035442
InChI-Schlüssel VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11701227
IUPAC-Name Benzyl 2-aminoacetathydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl glycinate hydrochloride
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Strukturformel H2NCH2CO2CH2C6H5·HCl
Menge 5 g
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) 98%