Learn More
Benzyl-N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17901276
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17901276 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901276 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3641.200025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benzyl-N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
CAS 24666-55-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H14 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (ACI), 3-Piperidinecarbamic acid, 2,6-dioxo-, benzyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Carbamic acid, (2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)carbamate (ACI), Benzyl (2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11-7-6-10(12(17)15-11)14-13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,18)(H,15,16,17)
SMILES O=C(NC1CCC(=O)NC1=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-N-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 262.2613
Menge 25 mg
Formelmasse 262.0954 g/mol