Learn More
Benzylpropargylether 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 380870050
Weitere Details : CAS : 4039-82-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10026232
  • 42.40 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4039-82-1
146.19
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
6917484
C#CCOCC1=CC=CC=C1
C10H10O
MFCD00483987
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
Prop-2-ynoxymethylbenzol
Spezifikation
Benzyl propargyl ether
Authentic
1.5190 to 1.521
100°C to 101°C (18.0mmHg)
5g
96.0
96% min. (GC)
C6H5CH2OCH2C∽CH
benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
C#CCOCC1=CC=CC=C1
146.19
146.19
97%
1.0110g/mL
Glasflasche
1.011
Farblos bis hellgelb
4039-82-1
100.0
C10H10O
MFCD00483987
PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Prop-2-ynoxymethylbenzol
6917484
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate