Learn More
Benzylsulfid, 98 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-65924
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
538-74-9
C14H14S
214.33
MFCD00004784
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
10867
[(benzylsulfanyl)methyl]benzene
C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
538-74-9
C14H14S
214.33
MFCD00004784
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
10867
[(benzylsulfanyl)methyl]benzene
C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material Benzyl sulfide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 49°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 1147
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formelmasse 214.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle